Learn More
Bochem™ Cestillo graduado
Código de producto. p-7146765
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
12 L
Diámetro del área superior (métrico):
260 mm
300 mm
Altura (métrico):
190 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
N.º de artículo 8333
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize Incluye
10547901 6 L 260 mm 190 mm cada uno -
10740622 12 L 300 mm 270 mm cada uno N.º de artículo 8333
2 options
Código de producto. 10547901
Marca: Bochem™ 8320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cestillo graduado Bochem™ tiene graduaciones por litro.
  • Las tapas se venden por separado
  • Sin anillo base
  • Graduados
Especificaciones
Tipo de producto Cubo de acero inoxidable, sin tapa
Capacidad (métrico) 6 L
Material Acero inoxidable (18/10)
Descripción Sin anillo base
Diámetro del área superior (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 190 mm