Learn More
CBS Scientific Marcadores de gradiente
Código de producto. p-4085751
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11789545
Marca: CBS Scientific GM100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lineal con salidas laterales.
  • El flujo de gradiente se controla mediante una válvula recubierta de PTFE centrada entre las dos cámaras
  • El canal de salida está equipado con un adaptador Luer macho que puede usarse con cualquier aguja o válvula luer
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Tipo Marcador de gradiente
Volumen (imperial) 1,69 oz
Volumen (métrico) 50 ml