Learn More
CBS Scientific Marcadores de gradiente
Descripción
- El flujo de gradiente se controla mediante una válvula recubierta de PTFE centrada entre las dos cámaras
- El canal de salida está equipado con un adaptador Luer macho que puede usarse con cualquier aguja o válvula luer
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Tipo | Marcador de gradiente |
| Volumen (imperial) | 1,69 oz |
| Volumen (métrico) | 50 ml |