Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Código de producto. 11780565 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11780565 50 cm paquete de 500
11784576 100 cm 250 PCS
11754516 35 cm paquete de 2000
11790565 60 cm 500 PCS
11700575 65 cm paquete de 500
11764576 75 cm paquete de 250
11774576 90 cm paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11780565
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN 868-2
Color Blanca
Para utilizar con (aplicación) Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor
Material Papel
Cantidad 500 Pk.
Peso (métrico) 60 gsm
Tipo de producto Papel de esterilización
Grado 925
Longitud (métrico) 50 cm
Anchura (métrico) 50 cm