Learn More
Fisherbrand™ Grade 919 Weighing Paper
Código de producto. 11760106 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
25g/m2
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
11760106 25g/m2 paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11760106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Smooth paper and easily crushable.
  • Smooth paper 25g/m2
  • Easily crushable
Especificaciones
Material Paper
Peso (métrico) 25g/m2
Anchura (imperial) 3.93 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Tipo de producto Weighing Paper
Forma Square