Learn More
Fisherbrand™ Papel de prueba de germinación y semillas de grado 907, disco liso
Código de producto. 11769905 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
85 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11769905 90 mm paquete de 100
11759905 85 mm paquete de 100
2 options
Código de producto. 11769905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para ensayos de germinación de especímenes de semilla de acuerdo a varios métodos como Neeb y Jacobsen.
  • Papel resistente a la humedad160g/m&msup;2
  • Absorbente
  • Libre de cloro
  • El pH debe estar entre 6,0 y 7,5
  • Para semillas pequeñas como las de hierbas y flores
  • Color blanco
Especificaciones
Peso base 160 g/m2
Color Blanco
Material Papel
Para utilizar con (aplicación) Germination assays of seed specimen
N.° por paquete 100
Intervalo de pH 6 to 7.5
Grosor (métrico) 0.38 mm
Tipo Germination and Seed Test Paper
Diámetro (métrico) 90 mm