Learn More
Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Código de producto. 11774526 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Unit Size:
25 PCS
paquete de 25
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11774526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Adecuados para todos los sistemas extractores.
  • Fibras de línters de algodón puro al 100 %
  • Neutras y libres de grasas
  • Alta resistencia mecánica
  • Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
  • Extracción de azufre
  • Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
  • Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
  • Análisis de laca y ligante en colores de pintura
  • Control de emisión de humos en chimeneas industriales
  • Análisis gravimétrico de polvo en gases
Specifications
Diámetro interior (métrico) 22 mm
Material Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón
Para utilizar con (aplicación) Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
Grado 7
Para utilizar con (equipo) Adecuado para todos los sistemas extractores
Longitud (métrico) 60 mm
Tipo de producto Dedal de extracción
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.