Learn More
Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Código de producto. 11714053 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11714053 30 mm 100 mm paquete de 25
11764526 16 mm 100 mm paquete de 25
11734536 19 mm 40 mm paquete de 25
11724043 19 mm 90 mm paquete de 25
11774526 22 mm 60 mm paquete de 25
11754043 25 mm 100 mm paquete de 25
11734043 22 mm 80 mm paquete de 25
11774043 26 mm 60 mm paquete de 25
11744043 25 mm 80 mm paquete de 25
11784526 27 mm 80 mm paquete de 25
11794043 28 mm 100 mm paquete de 25
11542103 28 mm 120 mm paquete de 25
11784043 28 mm 80 mm paquete de 25
11724536 30 mm 150 mm paquete de 25
11704053 30 mm 80 mm paquete de 25
11734053 33 mm 100 mm paquete de 25
11744536 33 mm 118 mm paquete de 25
11724053 33 mm 80 mm 25 PCS
11714536 33 mm 94 mm paquete de 25
11794526 34 mm 130 mm paquete de 25
11764536 35 mm 150 mm paquete de 25
11744053 37 mm 130 mm paquete de 25
11754053 41 mm 123 mm paquete de 25
11704536 41 mm 150 mm paquete de 25
11754536 43 mm 123 mm paquete de 25
11774536 58 mm 170 mm paquete de 25
11784536 70 mm 240 mm paquete de 25
11794536 80 mm 200 mm paquete de 25
11704546 80 mm 250 mm paquete de 25
29 options
Código de producto. 11714053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuados para todos los sistemas extractores.
  • Fibras de línters de algodón puro al 100 %
  • Neutras y libres de grasas
  • Alta resistencia mecánica
  • Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
  • Extracción de azufre
  • Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
  • Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
  • Análisis de laca y ligante en colores de pintura
  • Control de emisión de humos en chimeneas industriales
  • Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Material Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón
Para utilizar con (aplicación) Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
Grado 7
Para utilizar con (equipo) Adecuado para todos los sistemas extractores
Longitud (métrico) 100 mm
Tipo de producto Dedal de extracción