Learn More
Fisherbrand™ Papeles para cromatografía de grado 508
Código de producto. 11724166 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
570 mm
Anchura (métrico):
200 mm
460 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11724166 200 mm 200 mm paquete de 100
11567393 570 mm 460 mm paquete de 50
2 options
Código de producto. 11724166
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para electroforesis y cromatografía. El papel para cromatografía de grado 508 Fisherbrand™ se utiliza en laboratorios de investigación para la separación e identificación de muestras de composición desconocida.
Aplicaciones:
  • Se utiliza en la separación e identificación de aditivos en los alimentos
  • Ayuda a determinar el contenido en ácido málico de los vinos producidos por fermentación
Especificaciones
Grosor de película 0,35 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para electroforesis y cromatografía
Formato Lámina
Grado 508
Material Papel
Anchura (métrico) 200 mm
Caudal 115 mm/30 min
Longitud (métrico) 200 mm