Learn More
Sartorius™ Papeles separadores de fases impregnados en silicona de grado 480F
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Retiene el agua, lo que permite el paso de los disolventes
- El flujo se detiene automáticamente cuando ha pasado todo el disolvente
Aplicaciones:
- Filtración de disolventes orgánicos que se han contaminado con agua para separar la fase acuosa de la orgánica
- Filtración de disolventes de extracción en laboratorios médicos o clínicos
- Separación de emulsiones que se forman durante la extracción de soluciones acuosas de planta o de fármacos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Plegado |
| Material | Impregnación de silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | El papel especial separa la fase acuosa de la fase orgánica |
| Grado | 480F |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,19 mm |
| Tipo | Papel filtro para análisis cualitativo |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |