Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 393, láminas
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
340 x 440 mm
460 x 570 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Fabricados con línters 100 % de algodón con un contenido de alfa-celulosa de <98 %
- Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza (contenido de cenizas del ≤ 0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
- Poro muy fino, muy denso, filtrado muy lento
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 100 g/m2 |
| Formato | Lámina |
| Material | Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza) |
| Particle Retention | 1 μm |
| Velocidad de filtración | De 300 s |
| Grado | 393 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,17 mm |
| Dimensiones (L x An) | 340 x 440 mm |
| Longitud (métrico) | 340 mm |
| Mostrar más |