Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 393, discos
Código de producto. 15952880 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15952880 47 mm paquete de 100
15942880 25 mm paquete de 100
15962880 100 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 15952880
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3127047
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 393 de Sartorius Stedim Biotech™, son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
  • Fabricados con línters 100 % de algodón con un contenido de alfa-celulosa de <98 %
  • Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una alta pureza (contenido de cenizas del ≤ 0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
  • Poro muy fino, muy denso, filtrado muy lento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 100 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres 100 % algodón (< 98 % de alfacelulosa; sin ceniza)
Particle Retention 1 μm
Velocidad de filtración De 300 s
Grado 393
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,17 mm
Diámetro (métrico) 47 mm