Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cuantitativos, grado 389, discos
Product Code. 15922850 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
600 mm
Unit Size:
paquete de 100
Product Code. Diámetro (métrico) unitSize
15922850 600 mm paquete de 100
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15922850
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT3102600
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los discos, papeles cuantitativos de Grado 389 de Sartorius Stedim Biotech™, son adecuados para análisis cuantitativos y gravimétricos, así como para filtración por presión o vacío.
  • Hecho de 100 % línteres de algodón con > 98 % alfa celulosa
  • Lavado con ácido para hacer los papeles sin cenizas y lograr una pureza alta (contenido de cenizas ≥ del 0,01 % según DIN 540370)
  • Con resistencia a la humedad
  • Caja codificada por colores para facilitar la selección
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Peso base 84 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres 100 % algodón (> 98 % de alfacelulosa; sin ceniza)
Particle Retention De 8 a 12 μm
Velocidad de filtración De 20 s
Grado 389
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,19 mm
Diámetro (métrico) 600 mm