Learn More
Cytiva Papel para pruebas de siembra de grado 3014
Descripción
Para probar semillas especialmente sensibles. El papel para pruebas de siembra de grado 3014 Whatman™ es una tira plisada blanca con tira de envoltura, 50 pliegues dobles hechos de celulosa extremadamente pura.
Gracias a su pureza extremadamente alta, nuestros papeles para pruebas de siembra proporcionan resultados fiables y reproducibles. Los papeles se han fabricado con celulosa pura sin aditivos y no contienen sustancias que pueden influir en el crecimiento de las semillas. La absorción de agua constante de los papeles garantiza el abastecimiento continuo de la cantidad de agua necesaria.
Información de órdenes
dimGrade
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 113 g/m2 |
| Formato | Tira con pliegues |
| Material | Celulosa |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas de semillas especialmente sensibles, semillas medianas-grandes y recubiertas (método PP) |
| Grado | 3014 |
| Incluye | Wrap Strips |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Papel para pruebas de siembra |
| Dimensiones (L x An) | 110 x 20 mm |