Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 292, discos
Código de producto. 15942890 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 mm
20 mm
50 mm
60 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15942890 85 mm paquete de 100
15982880 15 mm paquete de 100
15992880 20 mm paquete de 100
15922890 50 mm paquete de 100
15932890 60 mm paquete de 100
5 options
Código de producto. 15942890
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3205085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles cualitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 292, los discos son especialmente adecuados para análisis cualitativos que requieren un bajo contenido de cenizas.
  • Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
  • Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 87 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza)
Particle Retention 5-8 μm
Velocidad de filtración De 45 s
Grado 292
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,18 m
Diámetro (métrico) 85 mm