Descripción
- Línteres de algodón puro o línteres de algodón con pulpa refinada
- Sin aditivos, como agentes con resistencia a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 87 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Línteres de algodón (bajo contenido de nitrógeno y nitratos; < 0,06 % de ceniza) |
| Particle Retention | 5-8 μm |
| Velocidad de filtración | De 45 s |
| Grado | 292 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,18 m |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |