Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 1.19mm
Click to view available options
Cantidad:
100 piezas
25 piezas
5 piezas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Esfera de rubí |
| Diámetro (métrico) | 1,19mm |
| Grado | 25 |
| Cantidad | 100 piezas |