Learn More
Munktell Filtrak™ Grade 1600 Pulp Testing Papers
Descripción
- In circle disc format
- Available in a range of diameters
- Klemm absorbency of 70 ± 20 mm
- Dimensional change of less than 3%
- Water uptake of 450 ± 50 g/m²
- Provided 200 per pack
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 250 ± 25 g/m2 |
| Formato | Disco |
| Para utilizar con (aplicación) | Physical test prep |
| Grado | Grade 1600 |
| Cantidad | 200/Pk. |
| Tipo | Pulp Test Paper |
| Diámetro (métrico) | 140 mm |