Descripción
- Con resistencia a la humedad.
- Fabricados con pulpa refinada y línters con >95 % de contenido de alfa celulosa.
- Contenido de ceniza del < 0,1 % según DIN 54370
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 84 g/m2 |
| Formato | Rodee con un círculo |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
| Particle Retention | De 8 a 12 μm |
| Velocidad de filtración | De 20 s |
| Grado | 1289 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,21 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |