Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles cualitativos, grado 1289, discos
Código de producto. 15942900 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
340 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15942900 80 mm paquete de 100
15922900 40 mm paquete de 100
15932900 60 mm paquete de 100
15952900 100 mm paquete de 100
15962900 340 mm paquete de 100
5 options
Código de producto. 15942900
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT3207080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles cuantitativos Sartorius Stedim Biotech™, grado 1289, los discos son adecuados para fines analíticos y análisis rutinarios, siempre que no se requiera ningún análisis gravimétrico.
  • Con resistencia a la humedad.
  • Fabricados con pulpa refinada y línters con >95 % de contenido de alfa celulosa.
  • Contenido de ceniza del < 0,1 % según DIN 54370
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 84 g/m2
Formato Rodee con un círculo
Material Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa)
Particle Retention De 8 a 12 μm
Velocidad de filtración De 20 s
Grado 1289
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,21 mm
Diámetro (métrico) 80 mm