Descripción
- Diseño ligero
- Fabricado en aluminio y plástico
- Disponible en dos longitudes, 750 o 1300 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para hisopos |
| Material | Aluminio, plástico |
| Modelo | Ligero |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza |
| Longitud (métrico) | 750 mm |