Learn More
Sartorius™ Papel de ensayo de germinación, grado 20
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2000 x 110mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Ideal para garantizar un contenido de humedad óptimo para los más diversos tipos de semillas y formas de germinación
- Se aplica principalmente con maíz, remolacha azucarera, trigo, cebada y varias gramíneas
- También se puede utilizar para todos los demás tipos de semillas
- El pH oscila entre 6,0 y 7,5
- 112 varillas con 9 tiras plisadas con 50 pliegues dobles de 20 mm de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 115 g/m2 |
| Color | Blanco |
| Descripción | Blanco, no estéril, resistente a la humedad |
| Formato | Plisado |
| Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de la capacidad de germinación |
| Grado | 20 |
| Cantidad | Paquete de 1000 |
| Grosor (métrico) | 0,26 mm |
| Tipo | Papel de ensayo de humedad |
| Mostrar más |