Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F Cells
Código de producto. 10711634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10711634 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10711634 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain the chimeric G-protein Gqi5 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-blaFreeStyle™ 293F cell line.
GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain the chimeric G-protein Gqi5 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-blaFreeStyle™ 293F cell line. CellSensor™ NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of a stably integrated NFAT response element. Gqo5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F is a parental cell line designed to be used for the construction of Gi/o-coupled GPCR beta-lactamase cellular assays. The Gi/o receptor of interest should be stably expressed in the cell line by expression from the selectable vector pcDNA™6.2-hygro-DEST (Cat. No. K1233). Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells have been shown to respond to the agonist of a transiently expressed D2 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Envío: Hielo seco
Almacenamiento: Nitrógeno líquido
Descripción Línea de células: Células FreeStyle™ 293-F
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) GPCR
Símbolo de gen Gqi5
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Tipo Célula 293F
Línea de células Células FreeStyle 293F
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR