missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPX4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11336523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11336523 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11336523

Marca: Invitrogen™ PA518545

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

Glutathione peroxidase catalyzes the reduction of hydrogen peroxide, organic hydroperoxide, and lipid peroxides by reduced glutathione and functions in the protection of cells against oxidative damage. Human plasma glutathione peroxidase has been shown to be a selenium-containing enzyme and the UGA codon is translated into a selenocysteine. Through alternative splicing and transcription initiation, rat produces proteins that localize to the nucleus, mitochondrion, and cytoplasm. In humans, experimental evidence for alternative splicing exists; alternative transcription initiation and the cleavage sites of the mitochondrial and nuclear transit peptides need to be experimentally verified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPX4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPX4
N.º de referencia del gen O70325, P36969, P36970
Alias de gen glutathione peroxidase 4; GP-GPx4; Gpx4; gpx-4; GSHPx-4; HGNC:4556; MCSP; mtPHGPx; Phgpx; phospholipid hydroperoxidase; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial; phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, nuclear; SMDS; snGPx; snPHGPx; sperm nuclei glutathione peroxidase; sperm nucleus glutathione peroxidase
Símbolos de los genes GPX4
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (EEPLVIEKDLPHY) corresponding to the C-terminus amino acids of GPX4 (aa 184-196).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2879, 29328, 625249
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.