Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de laboratorio serie GPS
Proteja muestras habituales con estos congeladores, con capacidades que oscilan desde el modelo compacto de 265 litros al más espacioso de 1048 litros.
Especificaciones
| Tipo | Congelador de uso general |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De - 12 °C a - 25 °C |
| Material de la cabina | Acero anticorrosión, pintado de blanco |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de control | Digital |
Descripción
Proteja muestras habituales con los congeladores de laboratorio serie GPS Thermo Scientific™. Con capacidades que oscilan desde el modelo compacto de 265 litros al más espacioso de 1048 litros, estos congeladores satisfacen las exigencias de los laboratorios de hoy en día.
Todos los modelos contienen funciones de protección de muestras para hacer frente a entornos de laboratorio exigentes.
- Controlador integrado
- Indicador digital
- Alarmas de temperatura alta y baja
- Puertas con cierre estándar
- Ruedas estándar
- Descongelación automática
- Orificios de acceso
- Marcado CE
Recomendados para:
Almacenamiento en laboratorios de uso general
Información para pedidos:
solo disponible en regiones de 50 Hz; no disponible en Norteamérica ni en otras regiones de 60 Hz.
Especificaciones
| Congelador de uso general | |
| Acero anticorrosión, pintado de blanco | |
| Digital | |
| La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
| Alarma | |
| 230 V | |
| 50 Hz |
| De - 12 °C a - 25 °C | |
| CE | |
| Ruedas | |
| automático | |
| Europeo | |
| 230 V/50 Hz | |
| R134A |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.