missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR87 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18029673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18029673 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18029673

Marca: Bio-Techne NBP312313

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR87 Polyclonal antibody specifically detects GPR87 in Human, Rat, Bovine, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR87
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:100, Immunoprecipitation 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Formulación Contains Tris, HCl/glycine buffer (pH 7.4-7.8), 30% glycerol, 0.5% BSA, along with cryo-protective agents, and HEPES (exact storage and stabilization buffer information is proprietary) with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen G protein-coupled receptor 87, G protein-coupled receptor 95, GPR95, G-protein coupled receptor 87, G-protein coupled receptor 95, KPG_002, MGC131898, orphan GPCR 87
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide taken within amino acid region 1-60 on human GPCR87 protein.
Método de purificación Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53836
Especies diana Human, Rat, Bovine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.