Learn More
Invitrogen™ GPR78 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15302571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15302571 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15302571
Marca: Invitrogen™ PA533764
Rabbit Polyclonal Antibody
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee (100%) Gorilla, Orangutan, Gibbon (94%) Monkey (88%).
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR78
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GPR78
N.º de referencia del gen Q96P69
Alias de gen G protein-coupled receptor 78; GPR78; G-protein coupled receptor 78; UNQ5925/PRO19818
Símbolos de los genes GPR78
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 17 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR78.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27201
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG