missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR63 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15392711
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15392711 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15392711

Marca: Invitrogen™ PA533748

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is not recommended for use in Flow cytometry, ICC, IF, IP or WB applications.

G protein-coupled receptors (GPCRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins. GPR63 is a member of this family (subfamily: lysophospholipid/lysosphingolipid) and its expression has been reported in several brain regions, including caudate, frontal cortex, hypothalamus, midbrain, and thalamus, as well as in small intestine, stomach, and thymus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR63
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica GPR63
N.º de referencia del gen Q9BZJ6, Q9EQQ3
Alias de gen brain expressed G-protein-coupled receptor PSP24 beta; G protein-coupled receptor 63; G protein-coupled receptor PSP24-2; Gpr63; Probable G-protein coupled receptor 63; PSP24(beta); PSP24-2; PSP24B; PSP24beta; PSP24-beta
Símbolos de los genes GPR63
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 14 amino acid peptide from 1st cytoplasmic domain of human GPR63.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100071441, 100152431, 100685057, 100857561, 103349854, 297952, 517696, 81006, 81491
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Rabbit, Monkey, Bovine, Pig, Horse, Chicken, Frog, Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.