Descripción
Not expressed in the pons, thalamus, hypothalamus, hippocampus, caudate, putamen, frontal cortex, basal forebrain, midbrain or liver.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GPR58/TAAR2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TAAR2 |
| N.º de referencia del gen | Q5QD17, Q5QD25, Q9P1P5 |
| Alias de gen | G protein coupled receptor 58, GPR58, TAAR2, TaR 2, Trace amine receptor 2 |
| Símbolos de los genes | TAAR2 |
| Mostrar más |