missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR55 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7212055 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16806755 20 μL 20 microlitros
16896745 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16806755 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 552491AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

G-protein Coupled Receptors (GPCRs) comprise one of the largest families of signaling molecules with more thana thousandmembers currently predicted to exist. All GPCRs share a structural motif consisting of seven membrane-spanning helices, and exist in both active and inactive forms. An array of activating ligands participate in the conformation of GPCRs which leads to signaling via G-proteins and downstream effectors. Ongoing studies have also shown the vast series of reactions which participate in the negative regulation of GPCRs. This "turn-off" activity has tremendous implications for the physiological action of the cell, and continues to drive pharmacological research for new drug candidates. .

Especificaciones

Antígeno GPR55
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPR55
N.º de referencia del gen Q9Y2T6
Alias de gen G protein coupled receptor 55, GPR55
Símbolos de los genes GPR55
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9290
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.