Learn More
GPR44 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GPR44 |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16823845
|
Proteintech
25264-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16813845
|
Proteintech
25264-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CRTH2 (chemoattractant receptor-homologous molecule), which is also known as the putative G protein-coupled receptor (GPR44), is expressed on Th2 cells and is a novel member of the G protein-coupled leukocyte chemoattractant receptor family, which is selectively expressed in Th2 but not Th1 lineage cells. CRTH2 is selectively expressed in vivo in an activated state of Th2 cells including allergen-responsive Th2 cells, suggesting its pivotal roles in ongoing Th2-type immune reactions.Especificaciones
| GPR44 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9Y5Y4 | |
| 11251 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PTGDR2 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CD294, CRTH2, DL1R, DP2, G protein coupled receptor 44, GPR44, Prostaglandin D2 Receptor 2, PTGDR2 | |
| PTGDR2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |