missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR40 Activator 2, MedChemExpress

Código de producto. 16477987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477987 5 mg 5 miligramos
16415278 10 mg 10 miligramos
16401487 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477987

Marca: Medchem Express HY12647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.

GPR40 Activator 2 is a potent GPR40 activator from patents WO 2012147516 A1, WO 2012046869A1 and WO 2011078371 A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GPR40 Activator 2
CAS 1312787-30-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29NO6S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (231.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C1C2=CC=C(OCC3=CC(C4=C(C)C=C(OCCCS(=O)(C)=O)C=C4C)=CC=C3)C=C2)NS1=O
Peso molecular (g/mol) 539.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.66
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.