missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GPR26 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15322531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15322531 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15322531

Marca: Invitrogen™ PA533683

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR26 Polyclonal Antibody for IHC (P)

The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1,000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR26 is a brain-specific orphan GPCR with a significant level of constitutive activity. Its effect is mediated by G(s)-alpha protein that stimulate adenylate cyclase, resulting in an elevation of intracellular cAMP. In the CNS, the highest GPR26 expression is in the amygdala, hippocampus and thalamus. Weak expression is detected in testis. GPR26 is down-regulated in glioblastoma. Depletion of GPR26 has been shown to increase fat storage in C. elegans, whereas GPR26 deficiency in the hypothalamus is associated with high genetic susceptibility to the onset of obesity in mice. GPR26 deficiency also causes metabolic complications commonly associated with obesity, including glucose intolerance, hyperinsulinemia, and dyslipidemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR26
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica Gpr26
N.º de referencia del gen Q8NDV2
Alias de gen 9630036A11Rik; A730021D22; DKFZp761H2121; FLJ33774; G protein-coupled receptor 26; Gpr26; G-protein coupled receptor 26; MGC138216; probable G-protein coupled receptor 26
Símbolos de los genes Gpr26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR26.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100057676, 100154833, 2849, 486926
Especies diana Human, Canine, Monkey, Pig, Horse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.