Learn More
GPR179 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236870 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236870 20 μL 20 microlitros
30233552 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236870
Marca: Proteintech 299341AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The GPR179 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR179. This antibody recognizes human, mouse antigen. The GPR179 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GPR179
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 900 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 440435
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 260-270 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG