Learn More
Invitrogen™ GPR173 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16613275 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16613275 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16613275
Marca: Invitrogen™ PA5106835
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total GPR173.
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 1 family. This protein contains 7 transmembrane domains and conserved cysteine residues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR173
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GPR173
N.º de referencia del gen Q6PI62, Q9JJH2, Q9NS66
Alias de gen 3230401K02Rik; G protein-coupled receptor 173; G protein-coupled receptor SREB3; GPR173; G-protein coupled receptor 173; Probable G-protein coupled receptor 173; RP1-290F12.1; SREB3; Super conserved receptor expressed in brain 3
Símbolos de los genes GPR173
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GPR173(Accession Q9NS66), corresponding to amino acid residues M254-V304.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54328, 64021, 70771
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG