missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR137 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16819323 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16819323 20 μL 20 microlitros
16809323 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16819323

Marca: Proteintech 119291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR137 is a protein coding gene.

Especificaciones

Antígeno GPR137
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPR137
N.º de referencia del gen Q80ZU9, Q96N19
Alias de gen C11orf4, G protein coupled receptor 137, GPR137, GPR137A, TM7SF1L1
Símbolos de los genes GPR137
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GPR137 Fusion Protein Ag2611
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107173, 56834, 689984
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.