missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR126 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16897744 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16897744 20 μL 20 microlitros
16887744 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16897744

Marca: Proteintech 177741AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The GPR126 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GPR126. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR126 antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno GPR126
Aplicaciones Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57211
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.