Learn More
GPR125 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7223485 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16859293 20 μL 20 microlitros
16849293 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16859293
Marca: Proteintech 119121AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The GPR125 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR125. This antibody recognizes human, pig, mouse antigen. The GPR125 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GPR125
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 333 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 166647
Especies diana Human, Pig, Mouse
Isotype IgG