missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR120 Agonist 3, MedChemExpress

Código de producto. 16472746
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472746 25 mg 25 miligramos
16499916 50 mg 50 miligramos
16484626 100 mg 100 miligramos
16466117 5 mg 5 miligramos
16403398 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472746

Marca: Medchem Express HY101492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.

GPR120 Agonist 3 is a selective Gpr120 agonist with a logEC50 of −7.62.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GPR120 Agonist 3
CAS 1599477-75-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23ClF3NO3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)CC(CC1)CCC21CCN(C3=CC(OC(F)(F)F)=CC=C3Cl)CC2
Peso molecular (g/mol) 405.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.84
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.