Learn More
Invitrogen™ GPR111 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15598332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15598332 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 15598332
Marca: Invitrogen™ PA547845
Sheep Polyclonal Antibody
In direct ELISAs, less than 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) GPR30, rhGPR56, rhGPR114, rhGPR115, rhGPR124, and rhGPR125 is observed. Reconstitute in sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR111
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica ADGRF2
N.º de referencia del gen Q8IZF7
Alias de gen ADGRF2; adhesion G protein-coupled receptor F2; adhesion G-protein coupled receptor F2; G protein-coupled receptor 111; GPR111; G-protein coupled receptor 111; G-protein coupled receptor PGR20; hGPCR35; PGR20; probable G-protein coupled receptor 111
Símbolos de los genes ADGRF2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno CHO-derived recombinant human GPR111 Cys19-Ser375.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 222611
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG