missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR101 Rabbit anti-Human, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208420 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859554 20 μL 20 microlitros
16849554 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859554

Marca: Proteintech 200741AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to GPR101.

G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins. Expression of GPR101 has been documented by Northern analysis in human hypothalamus, caudate, and putamen but not in thalamus, hippocampus, frontal cortex, or pons.

Especificaciones

Antígeno GPR101
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPR101
N.º de referencia del gen Q96P66
Alias de gen G protein coupled receptor 101, GPCR6, GPR101
Símbolos de los genes GPR101
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83550
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.