Learn More
GPR101 Rabbit anti-Human, Non-human primate, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16849554 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16849554 150 μL 150 microlitros
16859554 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16849554
Marca: Proteintech 200741AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to GPR101.
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins. Expression of GPR101 has been documented by Northern analysis in human hypothalamus, caudate, and putamen but not in thalamus, hippocampus, frontal cortex, or pons.
Especificaciones
Antígeno GPR101
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPR101
N.º de referencia del gen Q96P66
Alias de gen G protein coupled receptor 101, GPCR6, GPR101
Símbolos de los genes GPR101
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83550
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG