missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPN3 Antibody [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30172737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30172737 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30172737 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP318860JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPN3 Polyclonal antibody specifically detects GPN3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPN3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP binding domain 1 family, member C, ATPBD1C, ATP-binding domain 1 family member C, GPN-loop GTPase 3, MGC14560, MGC32810, protein x 0004
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GPN3 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51184
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.