Learn More
GPKOW Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893514 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16893514 150 μL 150 microlitros
16803524 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16893514 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 147281AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.
Especificaciones
Antígeno GPKOW
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GPKOW
N.º de referencia del gen Q56A08, Q92917
Alias de gen G patch domain and KOW motifs, GPATC5, GPATCH5, GPKOW, Protein MOS2 homolog, Protein T54, T54
Símbolos de los genes GPKOW
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GPKOW Fusion Protein Ag6487
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 209416, 27238, 679890
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG