Learn More
Descrizione
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.
Specifica
Specifica
| Antígeno | GPKOW |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GPKOW |
| N.º de referencia del gen | Q56A08, Q92917 |
| Alias de gen | G patch domain and KOW motifs, GPATC5, GPATCH5, GPKOW, Protein MOS2 homolog, Protein T54, T54 |
| Símbolos de los genes | GPKOW |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?