Learn More
GPKOW Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236088 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236088 20 μL 20 microlitros
30237454 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236088
Marca: Proteintech 683381IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The GPKOW antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GPKOW. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPKOW antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GPKOW
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G11C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes GPATC5; GPATCH5; T54
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27238
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 52 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1