missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPHN Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200106407 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30233192 20 μL 20 microlitros
30236990 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30233192

Marca: Proteintech 679951IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The GPHN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GPHN. This antibody recognizes human antigen. The GPHN antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno GPHN
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D7C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes GEPH; GPH; GPHRYN; KIAA1385
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 93 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.