Learn More
GPAM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 560.70€
Especificaciones
| Antígeno | GPAM |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18218101
|
Novus Biologicals
NBP2-57241 |
100 μL |
593.00€ 560.70€ / 100 microlitros Ahorro 32.30€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18601559
|
Novus Biologicals
NBP2-57241-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GPAM Polyclonal specifically detects GPAM in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| GPAM | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| EC 2.3.1, EC 2.3.1.15, glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial, glycerol-3-phosphate acyltransferase, mitochondrial, GPAT, GPAT-1, GPAT1mitochondrial, MGC26846 | |
| GPAM | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 57678 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DILIIPVGISYDRIIEGHYNGEQLGKPKKNESLWSVARGVIRMLRKNYGCVRVDFAQPFSLKEYLESQSQKPVSALLSLEQALLPAILPSRPSDAADEG | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only