Learn More
Invitrogen™ GP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15525572
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15525572 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15525572
Marca: Invitrogen™ PA542593
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: SLQAALQPIV SSLNVSVDGN GEFIVRMALF QDQNYTNPYE GDAVELSVES Sequence homology: Cow: 79%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 92%; Pig: 79%; Rat: 92%.
GP2 is component of pancreatic secretory (zymogen) granule. The exact function of GP2 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica GP2
N.º de referencia del gen P55259
Alias de gen 2310037I18Rik; AV060639; glycoprotein 2; glycoprotein 2 (zymogen granule membrane); glycoprotein 80; GP2; gp80; Pancreatic secretory granule membrane major glycoprotein GP2; pancreatic zymogen granule membrane associated protein GP2; pancreatic zymogen granule membrane protein GP-2; secretory (zymogen) granule membrane glycoprotein GP2; ZAP75; zymogen granule membrane glycoprotein 2
Símbolos de los genes GP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human GP2.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2813
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG