Learn More
gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) Mouse, Clone: PMEL/2037, enQuireBio™
Specifications
Specifications
| Antígeno | gp100 / Melanosome / PMEL17 / SILV (Melanoma Marker) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, ELISA |
| Localización celular | Cytoplasmic |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PMEL/2037 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human SILV protein fragment (apprx. aa 376-502) |
| Show More |